M51490
7-Methylindole
97%
Sinonimo/i:
NSC 618
Saggio
97%
P. ebollizione
266 °C (lit.)
Punto di fusione
80-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3
KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Pharmaceutically active pyrrolidine analogues via Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Plant growth inhibitors
- Antifungal agents
- Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes
- Inhibitors of HIV-1 attachment
Reactant for:
- Friedel-Crafts alkylation reactions
- Reductive formylation reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)