14470
1,4-Bis(acryloyl)piperazine
BioXtra, suitable for electrophoresis, ≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
solid
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤0.05% free acrylic acid
Punto di fusione
91.5-93.5 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Fabrication and application of zwitterionic phosphorylcholine functionalized monoliths with different hydrophilic crosslinkers in hydrophilic interaction chromatography: This study demonstrates the effective use of 1,4-Bis(acryloyl)piperazine as a crosslinker in creating zwitterionic monoliths for chromatographic applications, highlighting its utility in enhancing polymer interactions and selectivity in separation processes (Wang et al., 2020).
- Poly(amidoamine) conjugates with disulfide-linked cholesterol pendants self-assembling into redox-sensitive nanoparticles: This application uses a derivative concept where 1,4-Bis(acryloyl)piperazine could theoretically enhance the self-assembly and stability of redox-sensitive polymeric nanoparticles, offering insights into controlled release and targeted drug delivery systems (Ranucci et al., 2008).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?