Documenti fondamentali
137254
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L-Tyrosine, Disodium Salt Dihydrate
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Applicazioni
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodie
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)