06880
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Fluorescenza
λex >300 nm in H2O
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Altre note
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3