Documenti
M6288
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
BioXtra, ≥33.5%
Sinonimo/i:
Metaphosphoric acid
About This Item
Formula condensata:
(HPO3)n
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
powder or crystals
contiene
≥57.0% NaPO3 as stabilizer
Concentrazione
≥33.5%
Impurezze
<0.1% Insoluble matter
Solubilità
water: miscible
Densità
2 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Alexander N Patananan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 32-44 (2015-02-11)
l-Ascorbate, commonly known as vitamin C, serves as an antioxidant and cofactor essential for many biological processes. Distinct ascorbate biosynthetic pathways have been established for animals and plants, but little is known about the presence or synthesis of this molecule