Key Documents
79615
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
Sinonimo/i:
Metaphosphoric acid
About This Item
Formula condensata:
(HPO3)n
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Grado
purum
Forma fisica
pieces
Concentrazione
~65% (HPO3)
Impurezze
~35% (NaPO3)
Solubilità
water: miscible
Densità
2 g/cm3
Stringa SMILE
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
Applicazioni
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
Ayessou NC, et al.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)