83379
Mercury(II) iodide red
puriss. p.a., ACS reagent, red, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Mercuric iodide red
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
powder
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg+: ≤1000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?