33801
L-(+)-Tartaric acid
puriss. p.a., reag. ISO, 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
Temp. autoaccensione
797 °F
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 105 °C
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.