215260
Rubidium chloride
99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rubidium monochloride, Rubidium(I) chloride
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impurezze
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
715 °C (lit.)
Densità
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?