650463
Diclorometano
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Sinonimo/i:
cloruro di metilene, Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
50-150 ppm amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤0.01% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Residuo alogenato
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Estrazione, insieme ad acetonitrile, di neonicotinoidi da campioni di miele utilizzando la tecnica della microestrazione liquido-liquido dispersiva(dLLME)
- Estrazione ad ultrasuoni con solvente e clean-up di campioni di caffè tostato per l′analisi dei residui di 7 pesticidi mediante cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS)
- Pre-concentrazione addizionale mediante dLLME di estratti di campione nell′analisi di tre amfenicoli in prodotti alimentari di origine animale mediante HPLC con rivelazione UV
- Rimozione della fase organica da estratti di campioni di suolo nella determinazione di due erbicidi a base di solfonilurea mediante HPLC
- Esame di quattro solventi di estrazione nello sviluppo di un metodo HPLC con rivelazione amperometrica per l′analisi di tre residui di carbammato in campioni solidi e liquidi di cibo
- Nell′estrazione di metrafenone da campioni di verdura mediante tecnica di dispersione della matrice in fase solida (MSPD) seguita da analisi HPLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Tanguay JF, et al.
Articoli
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocolli
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.