505013
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L60
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Grado di funzionalizzazione
11% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
200 m2/g
Copertura della superficie
2.6 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Applicazioni
- Impurities in drugs such as closantel, levamisole and azaconazole during their determination by high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).[1]
- Vitamin B6 compounds in food samples during their determination using LC coupled with fluorescence detection (FLD).[2]
- Vitamin C and other fat soluble vitamins in mature seeds of Lathyrus L. taxa during their identification using HPLC with ultraviolet (UV) detection.[3]
- Zidovudine in combination with other pharmaceuticals in intravenous fluid mixtures during the determination using HPLC combined with photodiode array (PDA) detector.[4]
- Phenolic compounds, purine alkaloids and theanine in Camellia species by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with photodiode array detector (PDA).[5]
- Proprietary pharmaceutical compounds using HPLC combined with computer-assisted screening and Plackett−Burman experimental design.[6]
- Hydrophilic bases by LC with principal component analysis (PCA).[7]
- 2,4-Dinitrophenylhydrazone derivatives by HPLC equipped with ultraviolet (UV) spectrometric detection.[8]
Caratteristiche e vantaggi
- Ritenzione e risoluzione eccellenti dei composti polari
- Selettività unica rispetto alle C18
- Forma di picco ed efficienza eccellenti
- Meno idrofoba delle colonne C18
- Compatibile con le fasi mobili al 100% acquose
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separations of Tetracycline Antibiotics by Reversed Phase HPLC, Using Discovery Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for HPLCActive Filters