Documenti fondamentali
63032
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
tested according to Ph. Eur., heavy
Sinonimo/i:
Magnesii subcarbonas ponderosus, Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Formula condensata:
MgCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
NISTRM8496
Eucalyptus hardwood
vibrant-m
NISTRM8495
Northern softwood