61148
Copper(II) acetate monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Cupric acetate monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
powder or crystals
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.01% total nitrogen (N)
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Impact of temperature on the physicochemical, structural and biological features of copper-silica nanocomposites.: This study investigates how temperature variations affect the properties of copper-silica nanocomposites. The research focuses on the physicochemical and structural changes that occur and their subsequent impact on biological applications. The findings provide valuable insights for the development of advanced materials with tailored properties for specific applications (Dulski et al., 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?