1.02710
Copper(II) acetate monohydrate
cryst. EMPLURA®
Sinonimo/i:
Copper(II) acetate monohydrate, Cupric acetate
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (iodometric)
Stato
solid
Potenza
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.1% In water insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
115 °C
Solubilità
72 g/L
Densità
1.88 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1100 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Zn: ≤0.01%
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cu+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Risultati analitici
In water insoluble matter: ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water): 5.2 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.01 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash