M2659
Melamine
99%
Sinonimo/i:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Stringa SMILE
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Reactant in the preparation of melamine trisulfonic acid (MTSA) which is used as a catalyst in various reactions.
- Nitrogen source for the large scale synthesis of nitrogen-doped graphene (NG).
- Heterogeneous catalyst in combination with lewis acid ZnI2 for conversion of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Urinary tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves