217557
Copper(II) acetate monohydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Cupric acetate monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Saggio
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forma fisica
crystalline powder
lumps and powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.01% insolubles
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.01%
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Copper-Catalyzed Aerobic Oxidation of Amines to Imines under Neat Conditions with Low Catalyst Loading
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash