537497
2-Ethylhexyl acetate
99%
Sinonimo/i:
2EH Acetate
About This Item
Formula condensata:
H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
Impurezze
≤0.0500% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
199 °C (lit.)
Punto di fusione
−92 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 0.0039 g/L
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Shinobu Oda et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 112(2), 151-153 (2011-05-04)
In a liquid-liquid interface bioreactor using a CaCO₃-coated ballooned microsphere, 2-ethylhexyl acetate was efficiently hydrolyzed to 2-ethyl-1-hexanol with Absidia coerulea NBRC 4423 compared with using talc-coated or non-coated ballooned microsphere. It was assumed that CaCO₃ brought about stabilization of lipase
Thermal Conductivity of Liquid 2-Methoxyethyl Acetate, 2-Ethylhexyl Acetate, and Diethyl Succinate.
Li X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(10), 2863-2868 (2012)
Reactive chromatography for the synthesis of 2-ethylhexyl acetate.
Gyani VC and Mahajani S.
Separation Science and Technology, 43(9-10), 2245-2268 (2008)
Preconcentration by dithiocarbamate extraction for determination of trace elements in natural waters by inductively-coupled plasma atomic emission spectrometry.
Sugiyama M, et al.
Analytica Chimica Acta, 181, 159-168 (1986)
Gooch JW.
Encyclopedic Dictionary of Polymers, 281-281 (2010)