456071
Solfato di calcio
with indicator, 6 mesh
Sinonimo/i:
Gesso
Stato
chunks
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Dimensione particelle
6 mesh
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
it may be employed as drying agent in the following studies:
- For the removal of water via adsorption during the gas-chromatographic estimation of methanol, ethanol and isopropanol in biological samples.[3]
- As scrubber for the drying of air.[4]
- For the drying of nitrile samples during the calorimetric estimation of their enthalpies of vaporization.[5]
- For the removal of water vapor during the coulometric estimation of carbon dioxide for air pollution monitoring.[6]
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?