238988
Drierite™
with indicator, 8 mesh
Sinonimo/i:
Solfato di calcio, Gesso
About This Item
Formula condensata:
CaSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
chunks
Dimensione particelle
8 mesh
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
La drierite™ può essere impiegata come disidratante nella:
- reazione di tipo Mannich viniloga, asimmetrica, catalizzata da complessi dinucleari di nichel tra un γ-butirrolattame α, β-insaturo e N-boc immine per sintetizzare addotti di Mannich viniloghi.
- Epossidazione catalitica di acetati di glicol propilenico a ossido di propilene
- Reazione di addizione aza-Michael enantioselettiva, catalizzata da complessi eterobimetallici a base di terre rare-metalli alcalini, di alcossilammine a composti carbonilici α, β-insaturi per sintetizzare composti β-ammino carbonilici.
Note legali
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Yan Bao et al.
Plant methods, 16, 126-126 (2020-09-25)
Tocochromanols are a group of lipid-soluble antioxidants produced by all plants and include the tocopherols, which are ubiquitous in the plant kingdom, and the biosynthetically-related compounds tocotrienols, which along with tocopherols commonly occur in seed of monocots. Most tocochromanols have
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Nathaniel Huebsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9762-9767 (2014-06-26)
Biological systems are exquisitely sensitive to the location and timing of physiologic cues and drugs. This spatiotemporal sensitivity presents opportunities for developing new therapeutic approaches. Polymer-based delivery systems are used extensively for attaining localized, sustained release of bioactive molecules. However