31307
Cloruro di calcio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Impurezze
≤0.003% oxidizing substances (as NO3)
≤0.005% ammonium (NH4)
≤0.01% insoluble in water
≤5 ppm heavy metals (by ICP)
pH
4.5-8.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?