Documenti fondamentali
M5921
Sigma-Aldrich
Solfato di magnesio eptaidrato
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
Scegli un formato
500 G
CHF 131.00
1 KG
CHF 211.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 131.00
1 KG
CHF 211.00
About This Item
Formula condensata:
MgSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
38030409
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Magnesium sulfate heptahydrate is hydroscopic and is vulnerable to warm temperatures.[1]
Applicazioni
Magnesium sulfate heptahydrate has been used:
  • as a component in Kreb′s Ringer buffer[2]
  • as a component in minimal medium to culture Ralstonia solanacearum[3]
  • in the preparation of maceration solution for Lamb′s lettuce cell isolation and isotonic glucose buffer[4]
Azioni biochim/fisiol
Magnesium sulfate heptahydrate is used as a source of magnesium in foliar application of fertilizers to plants.[5]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
3D printing of plant tissue for innovative food manufacturing: Encapsulation of alive plant cells into pectin based bio-ink
Vancauwenberghe V, et al.
Journal of Food Engineering, 1-11 (2017)
Comprehensive analysis of mitochondrial permeability transition pore activity in living cells using fluorescence-imaging-based techniques
Bonora M, et al.
Nature Protocols, 11(6), 1067-1067 (2016)
Magnesium at Home: 25 Most Common Health Conditions & How Magnesium Salts Can Help, 27-27 (2018)
Exopolysaccharide Quantification for the Plant Pathogen Ralstonia solanacearum
Peyraud R, et al.
Bio-protocol, 7(10), 1067-1067 (2017)
Plant-Based Remediation Processes, 85-85 (2013)