31293
Copper(II) sulfate pentahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99-102%
Sinonimo/i:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99-102%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% in water insoluble matters
pH
3.7-4.5 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤300 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3