309079
Acido nitrico
red, fuming, HNO3 >90 %
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
5.0-10.0% (% N2O3, titration)
Forma fisica
liquid
Composizione
HNO3, >90%
Impurezze
5-10% dissolved oxides as N2O3
Colore
red
pH
<1 (20 °C)
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A catalyst for the aerobic conversion of benzyl ethers to benzaldehydes.
- An oxidant for the oxidative bromination of activated aromatic compounds using alkali metal bromide salts to synthesize corresponding bromo-derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2