Documenti fondamentali
299537
Sigma-Aldrich
Acido trifluoroacetico
≥99%, for protein sequencing
Sinonimo/i:
TFA
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
742035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
pH:
1 (20 °C, 10 g/L)
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Tipo
for protein sequencing
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Impurezze
<0.05% water
Residuo dopo evaporazione
<0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
P. ebollizione
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido trifluoroacetico è un solvente organico presente in natura, biodegradabile per azione di microrganismi. Inoltre, può essere usato come catalizzatore in varie categorie di reazioni organiche come: solvolisi, riarrangiamenti, riduzioni, ossidazioni e trifluorometilazione.
Applicazioni
L′acido trifluoroacetico può essere impiegato come solvente:
  • In spettrometria di massa applicata all′identificazione di proteine.
  • Nella bromurazione con irraggiamento a microonde di isossazoli e pirazoli con N-bromosuccinimmide per sintetizzare isossazoli e pirazoli mono-bromurati.
  • Nella ciclizzazione 6-endo-dig di 2-(2-ariletinil)eteroaril esteri a lattoni eterociclici.
  • Nell′elettrospinning di acetato di cellulosa per preparare le membrane nanofibrose corrispondenti.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrew C Tolonen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (89)(89), doi:10-doi:10 (2014-07-22)
Stable isotope labeling of peptides by reductive dimethylation (ReDi labeling) is a method to accurately quantify protein expression differences between samples using mass spectrometry. ReDi labeling is performed using either regular (light) or deuterated (heavy) forms of formaldehyde and sodium
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
Protocolli
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations