Documenti
302031
Sigma-Aldrich
Acido trifluoroacetico
suitable for HPLC, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TFA
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
742035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.050% water
Residuo dopo evaporazione
<0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
P. eboll.
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 290 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 320 nm Amax: 0.025
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Adeguato per analisi ambientali di composti in tracce.
Usato come:
  • Componente della fase mobile nella stima dell′acido clorogenico e della rutina in estratti di Rosaceae mediante HPLC
  • Solvente per l′estrazione di plasma di coniglio, seguita da purificazione mediante HPLC del contenuto proteico del plasma
  • Solvente della fase mobile per la separazione di amminoacidi estratti da sedimenti, prima dell′analisi HPLC
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Kwang Su Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(9), 3591-3598 (2013-04-05)
Graphene-based electrochemical impedance sensors have recently received much attention due to their outstanding sensing capability and economic viability. In this study, we present a novel means of constructing an impedance sensing platform via harnessing intrinsic π-stacking interactions between probe protein
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Luz M Hernández-Maldonado et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-25)
Mango (Mangifera indica L.) is a tropical fruit which is considered to be a source of dietary fiber (DF) and phenolic compounds (PCs). In this study, high DF mango-based fruit bars were developed from whole mango (peel and pulp). The
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
Articoli
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Vedi tutto
Protocolli
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4