215406
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
98.5-101.5%
99%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤0.05% Not NH4OH pptd.
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: 0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: 0.002%
Mg: 0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: 0.02%
Zn: ≤0.003%
Stringa SMILE
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- Newman-Kwart rearrangement to synthesize functionalized thiophenols.
- Oxidation of aromatic, aliphatic, and conjugated aldehydes to the corresponding carboxylic acids.
- Synthesis of biscoumarins via condensation reaction.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?