The product was great and in the R&D for evaluation
209201
Copper(II) sulfate hydrate
98%
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystalline powder
Composizione
Degree of hydration, 4-6
Stringa SMILE
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)