200050
Chromium(III) chloride
purified by sublimation, 99%
Sinonimo/i:
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
flakes
Purificato mediante
sublimation
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: chromium
Impurezze
<0.2% water
Densità
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves