13020
Lithium hydroxide monohydrate
purum, ≥98.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
Stato
crystalline
Impurezze
≤1% Li2CO3
pH
12 (0.4 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Stringa SMILE
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)