340421
Lithium-6Li
chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Forma fisica
chunks
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[6Li]
InChI
1S/Li/i1-1
WHXSMMKQMYFTQS-BJUDXGSMSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1