125008
1-clorobutano
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Butil cloruro
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
10.1 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
77-78 °C (lit.)
Punto di fusione
−123 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.11 g/L at 20 °C
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?