Documenti
383112
Sigma-Aldrich
Ioduro di sodio
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Formula condensata:
NaI
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
~1 hPa ( 767 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
Impurezze
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
661 °C (lit.)
Anioni in tracce
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Lo ioduro di sodio è un sale iodato solubile in acqua.
Applicazioni
Lo ioduro di sodio è stato usato come componente nella preparazione della soluzione di ematossilina di Mayer.
Può essere usato nei seguenti processi:
  • Precursore nella polimerizzazione del butilacrilato.
  • Agente caotropico nell′estrazione del DNA.
  • Agente di deprotezione nella rimozione del gruppo N-tert-butilossicarbonilico negli aminoacidi.
  • Reagente idrosolubile per la soppressione della fluorescenza.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sodium iodide as a novel, neutral and facile deprotecting reagent of N-tert-butyloxycarbonyl groups in peptide chemistry.
Ham J, et al. et al.
Protein and peptide letters, 5(5), 257-258 (1998)
Oxidative stress in the aging rat heart is reversed by dietary supplementation with (R)-a-lipoic acid.
Suh JH, et al.
Faseb Journal, 15(3), 700-706 (2001)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 1109, 47-63 (2014)
Use of sodium iodide as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization.
Tonnar J and Lacroix-Desmazes P.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(7), 1314-1317 (2008)
Poly(propyleneimine) Dendrimers as pH-Sensitive Controlled-Release Systems.
Pistolis G, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 5(5), 1440-1444 (1999)