Y0001673
Meldonium impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(2,2,2,-Trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide, 2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meldonium
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].[N+](NCCC(=O)OC)(C)(C)C
InChI
1S/C7H17N2O2.BrH/c1-9(2,3)8-6-5-7(10)11-4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
XOTJZTAARPYKNA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)