Y0001676
Meldonium impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-1,1-dimethyl-4,5,-dihydro-1H-pyrazolium-1-betaine hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meldonium
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)