Y0001354
Betaxolol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betaxolol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C(C1)COc2ccc(cc2)CCOCC3CC3
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
DQRZXLUCRJNWKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)