1069903
USP
Betaxolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
SL 75212
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betaxolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Betaxolol Ophthalmic Solution
- Betaxolol Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)