Y0000607
Alverine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alverine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)