Y0000799
Tributyl acetylcitrate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetyltributyl citrate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
422.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
217 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)