Y0000444
Flunixin impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flunixin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)