PHR2823
Flunixin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Impurity B (Ph. Eur.), 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000444
traceable to USP 1274630
Famiglia di API
flunixin
Forma fisica
crystals
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)