Y0000375
Fluspirilene impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
8-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-3-(hydroxymethyl)-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluspirilene
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)