Documenti fondamentali
W325512
Sigma-Aldrich
L-(+)-arabinosio
natural sourced
Sinonimo/i:
Pectin sugar
Scegli un formato
W325512-SAMPLE-K
CHF 54.60
100 G
CHF 164.00
1 KG
CHF 181.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W325512-SAMPLE-K
CHF 54.60
100 G
CHF 164.00
1 KG
CHF 181.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero FEMA:
3255
Beilstein:
1723085
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Azioni biochim/fisiol
Il L-arabinosio è l′isomero presente in natura ed è uno dei costituenti dei polisaccaridi vegetali. La maggior parte dei batteri contiene un operone arabinosio inducibile che codifica per una serie di enzimi e trasportatori che consente l′uso dell′L-arabinosio come unica fonte di carbonio nelle colture microbiche.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W379312
D-Ribose
D-(−)-Arabinose suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
10850
D-(−)-Arabinose
L-Rhamnose natural sourced, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W373011
L-Rhamnose
Justin E Silpe et al.
Cell, 176(1-2), 268-280 (2018-12-18)
Vibrio cholerae uses a quorum-sensing (QS) system composed of the autoinducer 3,5-dimethylpyrazin-2-ol (DPO) and receptor VqmA (VqmAVc), which together repress genes for virulence and biofilm formation. vqmA genes exist in Vibrio and in one vibriophage, VP882. Phage-encoded VqmA (VqmAPhage) binds
Alfred Fillol-Salom et al.
Molecular cell, 75(5), 1020-1030 (2019-07-28)
Phage-inducible chromosomal islands (PICIs) represent a novel and universal class of mobile genetic elements, which have broad impact on bacterial virulence. In spite of their relevance, how the Gram-negative PICIs hijack the phage machinery for their own specific packaging and