Documenti fondamentali
481483
Sigma-Aldrich
Sodio tetraetil-borato
97%
Sinonimo/i:
Et4BNa
Scegli un formato
1 G
CHF 77.20
5 G
CHF 260.00
CHF 77.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 77.20
5 G
CHF 260.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4BNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 77.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CC[B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20B.Na/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;/q-1;+1
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il tetraetilborato di sodio (NaBEt4) è un composto organoboro piroforico sensibile all′aria e all′umidità. In presenza di alcune specie organometalliche si dimostra molto reattivo; viene impiegato come reagente di trasferimento di etile.
Applicazioni
Il tetraetilborato di sodio può essere impiegato come agente di derivatizzazione nelle analisi GC-MS del fenbutatin ossido[1] e di composti di alchil-stagno.[2]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Andrea Santa-Rios et al.
Chemosphere, 266, 129001-129001 (2020-11-30)
The artisanal and small-scale gold mining (ASGM) sector uses the most mercury (Hg) worldwide. Despite health concerns associated with high Hg exposures in these communities, ASGM sites are often situated in resource limited and remote regions which challenge traditional human
A Sabah et al.
Chemosphere, 144, 2497-2506 (2015-12-02)
The aim of this study was to investigate the fate and behaviour of butyltin pollutants, including monobutyltin (MBT), dibutylin (DBT), and tributyltin (TBT), in waste stabilisation ponds (WSP). The study was conducted as part of a baseline survey and included
Joseph S Denkenberger et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(10), 1614-1626 (2020-01-12)
Mercury (Hg) concentrations and speciation were measured in nine tributaries to Lake Ontario as part of two independent field-sampling programs. Among the study tributaries, mean total Hg (THg) concentrations ranged from 0.9 to 2.6 ng/L; mean dissolved Hg (THgD) ranged from
Caitlyn Donadt et al.
Chemosphere, 262, 128059-128059 (2020-11-14)
Bioaccumulation of mercury in freshwater fish is a complex process driven by environmental and biological factors. In this study, we assessed mercury in fish from four tributaries to the Red Deer River, Alberta, Canada, which are characterized by high surface
Wenbin Cui et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(44), 9569-9578 (2017-10-27)
Recent reports of elevated levels of methylmercury (MeHg) in rice revealed the possible occurrence of MeHg in infant rice cereals, leading to potential MeHg exposure through cereal consumption. Total mercury (THg) and MeHg levels in 119 infant cereal samples commonly
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf