Documenti fondamentali
STS0022
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN-3
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
alpha-[3,5-Dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-omega-hydroxypolyloxy-1,2-ethanediyl
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Viscosità
19 cP(25 °C)
Temp. transizione
pour point -49 °C
cloud point insoluble
Solubilità
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils)
water: soluble (partially soluble)
Densità
0.928 g/mL at 20 °C
HLB
8.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
TERGITOL™ Type 15-S-9
Sigma-Aldrich
15S9
TERGITOL