15S9
TERGITOL™
Type 15-S-9
Sinonimo/i:
Secondary alcohol ethoxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Tipo
Type 15-S-9
Forma fisica
liquid
PM
596 g/mol
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
Temp. transizione
cloud point 60 °C
pour point 9 °C
HLB
13.3
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Tergitol™ 15-S-9 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. This clear liquid surfactant is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
Applicazioni
- To synthesize thermally stable mesoporous alumina
- To synthesize porous TiO2
- Along with SDS, ethanol and water for continuous phase preparations in electrospray emulsification
- In the synthesis of Lath-like γ-alumina and boehmite nanofibers
Caratteristiche e vantaggi
- Superior detergency
- Rapid dissolution & good rinseability
- Excellent formulation & handling properties
- Narrow gel range
- Readily biodegradable (OECD 301E)
- Low odor
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
469.4 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
243 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Una panoramica sulle metodiche per la lisi cellulare e per l’estrazione delle proteine, tra cui solubilizzazione mediante detergente, lisi per congelamento-scongelamento, shock osmotico, sonicazione, lisi enzimatica e tecniche di disgregazione meccanica mediante omogenizzatori Dounce o Polytron o con mortaio e pestello.