Documenti
STS0019
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosità
49 cP(25 °C)
Temp. transizione
pour point -46 °C
cloud point insoluble
Solubilità
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
Densità
0.918 g/mL at 20 °C
HLB
8.0
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Note legali
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
TERGITOL™ Type 15-S-9
Sigma-Aldrich
15S9
TERGITOL
TERGITOL™ MIN FOAM 1x
Sigma-Aldrich
T1135
TERGITOL