RTC000082
tert-Butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
tert-Butanol, 2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
896 °F
Limite di esplosione
8 %
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)