RTC000080
Acetonitrile
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1601340
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)