Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 62.20 |
2.5 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 109.00 |
25 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 528.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 62.20
vapor density
1.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
concentration
98-100%
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable, API processing | salt formation: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.004%, sulfite (SO32-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0003%, Cu: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| concentration 98-100% | concentration - | concentration - | concentration - |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| technique(s) API processing | polymorph screening: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| assay ≥98% (alkalimetric) | assay - | assay - | assay - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido formico
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..