PHR3284
Cinnamaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Cinnamaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1133897
Confezionamento
pkg of 3x200MG
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)